Tisk…
5-Bromo-8-quinolinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromoquinolin-8-ol
OR53034-10G OR53034-25G OR53034-5G
APOSOR53034-10GEA 5720 CZK
APOSOR53034-10G APOSOR53034-25G APOSOR53034-5G
5-Bromo-8-quinolinol 95%
5-Bromo-8-quinolinol
Vzorec: C₉H₆BrNO
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457011
CAS číslo: 1198-14-7
EINECS: 214-829-2