Tisk…
1-Iodopentane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53033-100G OR53033-500G
APOSOR53033-100GEA 3410 CZK
APOSOR53033-100G APOSOR53033-500G
1-Iodopentane 98%
1-Iodopentane
Vzorec: C₅H₁₁I
Bod varu: 154…156 °C
Bod tání: –86 °C
Hustota: 1,515 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001100
CAS číslo: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III