Tisk…
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53023-10G OR53023-1G OR53023-5G
APOSOR53023-10GEA 7280 CZK
APOSOR53023-10G APOSOR53023-1G APOSOR53023-5G
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Vzorec: C₁₄H₁₃N₃
Bod tání: 147…152 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01719807
CAS číslo: 23856-21-5