Tisk…
Ethyl (S)-(-)-laktát 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
OR5301-500G
APOSOR5301-500GEA 1240 CZK
APOSOR5301-500G
Ethyl (S)-(-)-laktát 99%
Ethyl (S)-(-)-laktát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Bod varu: 152…155 °C
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004518
CAS číslo: 687-47-8
UN: 1993
ADR: 3,III