Tisk…
Ethyl cyclopropanecarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5300-25G OR5300-100G OR5300-500G
APOSOR5300-25GEA 622 CZK
APOSOR5300-25G APOSOR5300-100G APOSOR5300-500G
Ethyl cyclopropanecarboxylate 98%
Ethyl cyclopropanecarboxylate
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114.15 g/mol
Bod varu: 133…134 °C
Hustota: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001282
CAS číslo: 4606-07-9
EINECS: 225-010-4
UN: 3272
ADR: 3 II