Tisk…
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52981-10G OR52981-1G OR52981-5G
APOSOR52981-10GEA 8270 CZK
APOSOR52981-10G APOSOR52981-1G APOSOR52981-5G
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Vzorec: C₈H₁₀N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00124667
CAS číslo: 41601-44-9