Tisk…
8-Aminoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Quinolin-8-ylamine
OR5298-100G OR5298-25G OR5298-5G
APOSOR5298-100GEA 5200 CZK
APOSOR5298-100G APOSOR5298-25G APOSOR5298-5G
8-Aminoquinoline 98%
8-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
Bod varu: 174 °C/26mmHg
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006809
CAS číslo: 578-66-5
EINECS: 209-427-9