Tisk…
Dichloroacetyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5297-100G OR5297-500G
APOSOR5297-100GEA 705 CZK
APOSOR5297-100G APOSOR5297-500G
Dichloroacetyl chloride 97%
Dichloroacetyl chloride
Vzorec: C₂HCl₃O
Bod varu: 107…108 °C
Hustota: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000840
CAS číslo: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
UN: 1765
ADR: 8,II