Tisk…
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52956-25G OR52956-50G OR52956-5G
APOSOR52956-25GEA 14620 CZK
APOSOR52956-25G APOSOR52956-50G APOSOR52956-5G
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Vzorec: C₆H₁₂ClN
Bod varu: 129…130 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00800562
CAS číslo: 26189-59-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II