Tisk…
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetoxy-2-methylpropionyl bromide
OR52938-100G OR52938-25G OR52938-5G
APOSOR52938-100GEA 10060 CZK
APOSOR52938-100G APOSOR52938-25G APOSOR52938-5G
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
2-Acetoxyisobutyroyl bromide
Vzorec: C₆H₉BrO₃
MW: 209.05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040923
CAS číslo: 40635-67-4