Tisk…
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-4-cyanoaniline
OR5293-25G OR5293-5G
APOSOR5293-25GEA 1330 CZK
APOSOR5293-25G APOSOR5293-5G
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Bod tání: 116…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035926
CAS číslo: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III