Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52927-25G
OR52927-5G
APOSOR52927-25GEA
8900
CZK
APOSOR52927-25G
APOSOR52927-5G
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 98%
Methyl-2-methylquinoline-6-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02690144 CAS číslo: 108166-01-4 |