Tisk…
Methyl-5-nitrosalicylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52922-100G OR52922-25G
APOSOR52922-100GEA 7710 CZK
APOSOR52922-100G APOSOR52922-25G
Methyl-5-nitrosalicylate 95%
Methyl-5-nitrosalicylate
Vzorec: C₈H₇NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024695
CAS číslo: 17302-46-4