7,8-Dichloroisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5292-1G
OR5292-250MG
OR5292-5G
APOSOR5292-1GEA
3970
CZK
APOSOR5292-1G
APOSOR5292-250MG
APOSOR5292-5G
7,8-Dichloroisoquinoline 98%
7,8-Dichloroisoquinoline
Vzorec:
C₉H₅Cl₂N Bod tání: 89…92 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09258638 CAS číslo: 61563-36-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...