Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52909-100G
OR52909-25G
APOSOR52909-100GEA
9260
CZK
APOSOR52909-100G
APOSOR52909-25G
Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate
Vzorec:
C₈H₆BrNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699645 CAS číslo: 158580-57-5 |