Tisk…
Methyl-2,5-dichlorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52895-100G OR52895-25G
APOSOR52895-100GEA 5630 CZK
APOSOR52895-100G APOSOR52895-25G
Methyl-2,5-dichlorobenzoate 98%
Methyl-2,5-dichlorobenzoate
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000606
CAS číslo: 2905-69-3