Tisk…
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52892-100G OR52892-25G OR52892-5G
APOSOR52892-100GEA 14150 CZK
APOSOR52892-100G APOSOR52892-25G APOSOR52892-5G
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene 97%
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Vzorec: C₇H₁₃N₃
Bod tání: 125…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043003
CAS číslo: 5807-14-7
UN: 3263
ADR: 8,III