Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5288-1G
OR5288-5G
APOSOR5288-1GEA
622
CZK
APOSOR5288-1G
APOSOR5288-5G
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate
Vzorec:
C₈H₆BrNO₄ Bod tání: 71…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258759 CAS číslo: 6307-87-5 |