Tisk…
Disodium benzene-1,3-disulphonate 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Benzenedisulphonic acid disodium salt, Benzene-1,3-disulphonic acid disodium salt
OR5283-100G OR5283-25G OR5283-500G
APOSOR5283-100GEA 827 CZK
APOSOR5283-100G APOSOR5283-25G APOSOR5283-500G
Disodium benzene-1,3-disulphonate 94%
Disodium benzene-1,3-disulphonate
Vzorec: C₆H₄Na₂O₆S₂
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007492
CAS číslo: 831-59-4
EINECS: 212-606-4