Tisk…
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5282-1KG OR5282-250G OR5282-5KG
APOSOR5282-1KGEA 1490 CZK
APOSOR5282-1KG APOSOR5282-250G APOSOR5282-5KG
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135831
CAS číslo: 66-84-2
EINECS: 200-638-1