Tisk…
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
OR5280-100G OR5280-500G
APOSOR5280-100GEA 1990 CZK
APOSOR5280-100G APOSOR5280-500G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Vzorec: C₄H₅BrO₂
MW: 164,99 g/mol
Bod varu: 138 °C/6mmHg
Hustota: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005387
CAS číslo: 5061-21-2