Tisk…
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52789-1G OR52789-500MG
APOSOR52789-1GEA 27280 CZK
APOSOR52789-1G APOSOR52789-500MG
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,04 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00034435
CAS číslo: 28252-81-5