Tisk…
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52788-10G OR52788-5G
APOSOR52788-10GEA 8270 CZK
APOSOR52788-10G APOSOR52788-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.1354 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797571
CAS číslo: 76045-71-1