Tisk…
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52785-10G OR52785-5G
APOSOR52785-10GEA 8830 CZK
APOSOR52785-10G APOSOR52785-5G
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007700
CAS číslo: 548-93-6