Tisk…
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetyl-3-bromopyridine
OR52783-5G
APOSOR52783-5GEA 2480 CZK
APOSOR52783-5G
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone 97%
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₆BrNO
MW: 200,0326 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257141
CAS číslo: 111043-09-5