Tisk…
1-Phenylethyl mercaptan 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52781-10G OR52781-1G
APOSOR52781-10GEA 8300 CZK
APOSOR52781-10G APOSOR52781-1G
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Vzorec: C₈H₁₀S
Bod varu: 83…84 °C
Bod tání: 58…59 °C
Hustota: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00053515
CAS číslo: 6263-65-6