2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5278-1G
OR5278-250MG
OR5278-100MG
APOSOR5278-1GEA
9330
CZK
APOSOR5278-1G
APOSOR5278-250MG
APOSOR5278-100MG
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₀N₂O₂ MW: 238,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00269226 CAS číslo: 123533-41-5 |