Tisk…
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52768-1G OR52768-250MG
APOSOR52768-1GEA 12010 CZK
APOSOR52768-1G APOSOR52768-250MG
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 95%
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06447399
CAS číslo: 55403-29-7