1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Piperazin-1-ylaniline
OR52766-1G
OR52766-5G
APOSOR52766-1GEA
1740
CZK
APOSOR52766-1G
APOSOR52766-5G
1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
1-(4-Aminophenyl)piperazine
Vzorec:
C₁₀H₁₅N₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01365906 CAS číslo: 67455-41-8 |