Tisk…
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(5-Bromo-3-pyridyl)morpholine, 3-Bromo-5-morpholinopyridine
OR52763-5G
APOSOR52763-5GEA 5430 CZK
APOSOR52763-5G
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 97%
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁BrN₂O
MW: 243,1004 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11656285
CAS číslo: 200064-13-7