Tisk…
5-Acetylvaleric acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Oxoheptanoic acid
OR5276-10G
APOSOR5276-10GEA 1040 CZK
APOSOR5276-10G
5-Acetylvaleric acid 98%
5-Acetylvaleric acid
Vzorec: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Bod varu: 158…162 °C/9mmHg
Bod tání: 35…37 °C
Hustota: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051479
CAS číslo: 3128-07-2
EINECS: 221-512-2
UN: 3261
ADR: 8,II