Tisk…
4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-pyridyl)piperazine
OR52759-1G OR52759-5G
APOSOR52759-1GEA 6220 CZK
APOSOR52759-1G APOSOR52759-5G
4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
4-Bromo-2-piperazinopyridine
Vzorec: C₉H₁₂BrN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16618975
CAS číslo: 1201643-59-5