Tisk…
1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52751-1G OR52751-5G
APOSOR52751-1GEA 1800 CZK
APOSOR52751-1G APOSOR52751-5G
1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(3-Bromophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04108532
CAS číslo: 84964-24-9