Tisk…
1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52750-25G OR52750-5G
APOSOR52750-25GEA 9230 CZK
APOSOR52750-25G APOSOR52750-5G
1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(2-Bromophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112586
CAS číslo: 156808-79-6