Tisk…
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5275-25G OR5275-5G
APOSOR5275-25GEA 827 CZK
APOSOR5275-25G APOSOR5275-5G
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130041
CAS číslo: 50419-58-4