Tisk…
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52746-1G OR52746-5G
APOSOR52746-1GEA 612 CZK
APOSOR52746-1G APOSOR52746-5G
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₈O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00204506
CAS číslo: 14113-05-4