Tisk…
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52744-1G OR52744-250MG
APOSOR52744-1GEA 2780 CZK
APOSOR52744-1G APOSOR52744-250MG
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13189494
CAS číslo: 1060812-84-1