Tisk…
5-Amino-2-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-amine, 3­Amino­6­methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinamine, 3­Amino­6­picoline
OR5274-25G OR5274-5G
APOSOR5274-25GEA 1540 CZK
APOSOR5274-25G APOSOR5274-5G
5-Amino-2-methylpyridine 98%
5-Amino-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod tání: 95…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833389
CAS číslo: 3430-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III