Tisk…
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52691-100G OR52691-25G OR52691-500G
APOSOR52691-100GEA 7050 CZK
APOSOR52691-100G APOSOR52691-25G APOSOR52691-500G
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
Bod varu: 165 °C/20mmHg
Bod tání: 18 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000727
CAS číslo: 4122-68-3
UN: 3261
ADR: 8,III