Tisk…
Methoxyacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5269-100G OR5269-25G OR5269-5G
APOSOR5269-100GEA 22390 CZK
APOSOR5269-100G APOSOR5269-25G APOSOR5269-5G
Methoxyacetonitrile
Methoxyacetonitrile
Vzorec: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Bod varu: 118…119 °C/731mmHg
Hustota: 0,956 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001892
CAS číslo: 1738-36-9
EINECS: 217-092-5
UN: 1993
ADR: 3,III