Tisk…
H-Deg-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-2-ethylbutanoic acid, H-Deg-OH, 3-Aminopentane-3-carboxylic acid
OR52678-1G OR52678-5G
APOSOR52678-1GEA 2360 CZK
APOSOR52678-1G APOSOR52678-5G
H-Deg-OH
H-Deg-OH
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01737173
CAS číslo: 2566-29-2