Tisk…
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(-)-1-Phenylpropylamine
OR52676-25G OR52676-5G
APOSOR52676-25GEA 10780 CZK
APOSOR52676-25G APOSOR52676-5G
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Bod varu: 205 °C
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082356
CAS číslo: 3789-59-1
UN: 2735
ADR: 8,II