Tisk…
Trimesic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52672-100G OR52672-500G
APOSOR52672-100GEA 1950 CZK
APOSOR52672-100G APOSOR52672-500G
Trimesic acid 95%
Trimesic acid
Vzorec: C₉H₆O₆
Bod tání: 374…376 °C
Bod vzplanutí: 328 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002517
CAS číslo: 554-95-0
EINECS: 209-077-7