Tisk…
Etilefrine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol Hydrochloride
OR52664-25G OR52664-5G
APOSOR52664-25GEA 17590 CZK
APOSOR52664-25G APOSOR52664-5G
Etilefrine hydrochloride
Etilefrine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
Bod tání: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060167
CAS číslo: 943-17-9
EINECS: 213-398-8