Tisk…
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]aniline
OR52662-1G OR52662-5G
APOSOR52662-1GEA 9130 CZK
APOSOR52662-1G APOSOR52662-5G
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Bod tání: 237…239 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09045578
CAS číslo: 160647-74-5