Tisk…

3-Amino-N-cyclohexylbenzamide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR52661-1G OR52661-5G
APOSOR52661-1GEA 4340 CZK
APOSOR52661-1G APOSOR52661-5G
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O
MW: 218.3 g/mol
Bod tání: 146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08721753
CAS číslo: 77201-15-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR