Tisk…
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
OR52632-100G OR52632-2.5KG OR52632-500G
APOSOR52632-100GEA 1870 CZK
APOSOR52632-100G APOSOR52632-2.5KG APOSOR52632-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Bod varu: 185…200 °C/0,3mmHg
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002861
CAS číslo: 104-38-1