Tisk…
(-)-Diisopropyl-L-malate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52619-25G OR52619-5G
APOSOR52619-25GEA 16340 CZK
APOSOR52619-25G APOSOR52619-5G
(-)-Diisopropyl-L-malate
(-)-Diisopropyl-L-malate
Vzorec: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Bod varu: 236 °C
Hustota: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274300
CAS číslo: 83541-68-8