Tisk…
Methyl vanillate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5261-100G OR5261-25G OR5261-500G
APOSOR5261-100GEA 1870 CZK
APOSOR5261-100G APOSOR5261-25G APOSOR5261-500G
Methyl vanillate
Methyl vanillate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Bod varu: 285…287 °C
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008438
CAS číslo: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9