Tisk…
Fmoc-Sar-OH 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methylglycine, N-Fmoc-N-methylglycine, Fmoc-N-Me-Gly-OH
OR52600-100G OR52600-10G OR52600-25G
APOSOR52600-100GEA 4070 CZK
APOSOR52600-100G APOSOR52600-10G APOSOR52600-25G
Fmoc-Sar-OH 98%
Fmoc-Sar-OH
Vzorec: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311.33 g/mol
Bod tání: 115 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151926
CAS číslo: 77128-70-2